1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR59390-1G OR59390-5G
APOSOR59390-1GEA 125 EUR
APOSOR59390-1G APOSOR59390-5G
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂ClN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878398
CAS-Nummer: 88154-24-9