3-Brom-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR59385-1G
OR59385-5G
OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA
21.9
EUR
APOSOR59385-1G
APOSOR59385-5G
APOSOR59385-10G
3-Brom-2-methoxypyridin 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Siedepunkt: 70…73 °C/3mmHg Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095349 CAS-Nummer: 13472-59-8 |