5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR59376-1G OR59376-250MG
APOSOR59376-1GEA 430 EUR
APOSOR59376-1G APOSOR59376-250MG
5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazol
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878381
CAS-Nummer: 957062-73-6