2-Amino-5-brompyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5933-100G
OR5933-25G
OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA
55.1
EUR
APOSOR5933-100G
APOSOR5933-25G
APOSOR5933-5G
2-Amino-5-brompyrimidin
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Schmelzpunkt: 241…243 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012341 CAS-Nummer: 7752-82-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |