2-Brom-m-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Brom-m-xylol
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 205…206 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7