4-Aminopyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
OR5929-250G
OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA
284
EUR
APOSOR5929-250G
APOSOR5929-50G
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridin
Formel:
C₅H₆N₂ Siedepunkt: 273 °C Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS-Nummer: 504-24-5 UN-Nummer: 2671 ADR: 6.1,II |