3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde

OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 87 EUR
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molekulargewicht: 235.46 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051690
CAS-Nummer: 19652-32-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR