[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Aminophenyl)(morpholin-4-yl)methanone
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 34.8 EUR
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Molekulargewicht: 206.25 g/mol
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034763
CAS-Nummer: 39630-24-5