(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-2-Methylpiperazine
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 26.1 EUR
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₅H₁₂N₂
Siedepunkt: 155…156 °C
Schmelzpunkt: 86…93 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN-Nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III