(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
OR5875-100G
OR5875-500G
OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA
26.1
EUR
APOSOR5875-100G
APOSOR5875-500G
APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Siedepunkt: 174…176 °C Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064412 CAS-Nummer: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,II |