(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G
OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA
128
EUR
APOSOR5874-100G
APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel:
C₅H₁₃NO Siedepunkt: 81 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 30…32 °C Dichte: 0.926 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064296 CAS-Nummer: 2026-48-4 EINECS: 217-975-5 |