(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G
OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA
27.7
EUR
APOSOR5853-100G
APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO₂·HCl Molekulargewicht: 181.7 g/mol Schmelzpunkt: 145…155 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012494 CAS-Nummer: 7517-19-3 |