Xanthane hydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5839-100G
OR5839-25G
OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA
213
EUR
APOSOR5839-100G
APOSOR5839-25G
APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formel:
C₂H₂N₂S₃ Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051660 CAS-Nummer: 6846-35-1 EINECS: 229-933-3 |