Benzoylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
OR5834-100G
OR5834-250G
OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA
132
EUR
APOSOR5834-100G
APOSOR5834-250G
APOSOR5834-25G
Benzoylacetonitril 95%
Benzoylacetonitril
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN Siedepunkt: 159…160 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001942 CAS-Nummer: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 |