2,5-Dimethylstyrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.6 EUR
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrol 97%
2,5-Dimethylstyrol
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 71…72 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.904 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008614
CAS-Nummer: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9