3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 50.9 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3