3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-carboxy-3-methoxyphenyl boronic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, Benzoic acid, 4-borono-2-methoxy-, methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5799-1G
OR5799-5G
APOSOR5799-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5799-1G
APOSOR5799-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366483 CAS-Nummer: 603122-41-4 |