2-Chlor-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 245 EUR
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chlor-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₃
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD34824970
CAS-Nummer: 850589-48-9