4-(4-Carboxypiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5765-1G
OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA
181
EUR
APOSOR5765-1G
APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(4-Carboxypiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₅ Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363784 CAS-Nummer: 850593-02-1 |