4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-diene-1-boronic acid monosodium salt
OR5762-500MG
OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA
0
EUR
APOSOR5762-500MG
APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz
Formel:
C₈H₁₂BNaO₂ Schmelzpunkt: 300…302 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363759 CAS-Nummer: 871329-70-3 |