1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 132 EUR
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O
Siedepunkt: 120…125 °C/0,3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01716373
CAS-Nummer: 40576-21-4