5-(Boc-amino)-2-brompyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 29 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-brompyridin 95%
5-(Boc-amino)-2-brompyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363808
CAS-Nummer: 218594-15-1