2,4,6-Tribromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 186 EUR
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromtoluol 98%
2,4,6-Tribromtoluol
Formel: C₇H₅Br₃
Siedepunkt: 290 °C
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Dichte: 2.479 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013527
CAS-Nummer: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2