N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(N,N-Diethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR5715-1G
OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA
248
EUR
APOSOR5715-1G
APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid 98%
N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S Schmelzpunkt: 120…123 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363746 CAS-Nummer: 871329-58-7 |