4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 120 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₁BrClNO₂S
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01215119
CAS-Nummer: 98768-71-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR