3-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 232 EUR
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronsäure
3-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
Molekulargewicht: 163.97
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074678
CAS-Nummer: 204841-19-0