Bis(3-pyridylmethyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 75.8 EUR
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
Siedepunkt: 168…170 °C/0,3mmHg
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038043
CAS-Nummer: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5