Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5640-5G OR5640-1G OR5640-10G
APOSOR5640-5GEA 97.3 EUR
APOSOR5640-5G APOSOR5640-1G APOSOR5640-10G
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Formel: C₅H₁₃ClN₂
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01320505
CAS-Nummer: 24214-72-0