2,3-Dimethyl-5-nitroindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5638-250MG
OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA
0
EUR
APOSOR5638-250MG
APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindol
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 184…192 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00022708 CAS-Nummer: 21296-94-6 EINECS: 244-321-6 |