Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 186…189 °C
Dichte: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006624
CAS-Nummer: 100-72-1