Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G
OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA
66.9
EUR
APOSOR5619-1G
APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₄S Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659910 CAS-Nummer: 850429-62-8 |