4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 78.3 EUR
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₈BrClO₂S
Siedepunkt: 101…104 °C/0,3mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204178
CAS-Nummer: 175278-24-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III