3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-sulphamoylphenyl)propanoic acid
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 36.6 EUR
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Molekulargewicht: 229.26 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659895
CAS-Nummer: 90610-69-8