2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5591-25G OR5591-5G
APOSOR5591-25GEA 67.3 EUR
APOSOR5591-25G APOSOR5591-5G
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115730
CAS-Nummer: 54045-76-0