1H-Imidazol-4-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazol-4-carbonsäure 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekulargewicht: 112.09 g/mol
Schmelzpunkt: 264…266 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082203
CAS-Nummer: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8