2-Hydroxythiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
OR5576-25G OR5576-5G
APOSOR5576-25GEA 422 EUR
APOSOR5576-25G APOSOR5576-5G
2-Hydroxythiophenol 98%
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Molekulargewicht: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040447
CAS-Nummer: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1 III