2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G
OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA
27.7
EUR
APOSOR5572-5G
APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 179 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02070021 CAS-Nummer: 7464-14-4 |