1,4-Diisocyanatobutan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetramethylene diisocyanate
OR55710-10G
OR55710-1G
OR55710-5G
APOSOR55710-10GEA
134
EUR
APOSOR55710-10G
APOSOR55710-1G
APOSOR55710-5G
1,4-Diisocyanatobutan
1,4-Diisocyanatobutan
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00075559 CAS-Nummer: 4538-37-8 UN-Nummer: 3334 ADR: 9,III |