2-Amino-5-brom-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin 98%
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 147…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427660
CAS-Nummer: 98198-48-2