Methyl mercaptan sodium salt -Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR55697-1L
OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA
0
EUR
APOSOR55697-1L
APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt -Lösung
Methyl mercaptan sodium salt
Formel:
CH₃NaS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00174316 CAS-Nummer: 5188-07-8 UN-Nummer: 2920 ADR: 8+3,I |