4-Nitrosalicylsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 354 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylsäure 96%
4-Nitrosalicylsäure
Formel: C₇H₅NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071505
CAS-Nummer: 619-19-2