2-Methylpropan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55655-100G OR55655-500G OR55655-25G OR55655-250G
APOSOR55655-100GEA 161 EUR
APOSOR55655-100G APOSOR55655-500G APOSOR55655-25G APOSOR55655-250G
2-Methylpropan
2-Methylpropan
Formel: C₄H₁₀
Siedepunkt: –12 °C
Schmelzpunkt: –160 °C
Flammpunkt: –83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 75-28-5
UN-Nummer: 1969
ADR: 2.1,