2-Chlor-3-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chlor-3-nitrophenol 97%
2-Chlor-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035882
CAS-Nummer: 603-84-9