Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 50.9 EUR
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formel: C₆H₅ClO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014731
CAS-Nummer: 5138-90-9