1-tert-Butylimidazole 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55585-25G
OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA
350
EUR
APOSOR55585-25G
APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441219 CAS-Nummer: 45676-04-8 |