1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778993
CAS-Nummer: 89284-52-6