3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55482-1G
OR55482-250MG
OR55482-5G
APOSOR55482-1GEA
284
EUR
APOSOR55482-1G
APOSOR55482-250MG
APOSOR55482-5G
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel:
C₇H₁₅Br₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00101673 CAS-Nummer: 41886-04-8 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,II |