6-Nitroanthranilic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55396-1G
OR55396-25G
OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA
21.9
EUR
APOSOR55396-1G
APOSOR55396-25G
APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00034785 CAS-Nummer: 50573-74-5 |