3,4,5-Trimethylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 94.4 EUR
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimethylanilin 98%
3,4,5-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molekulargewicht: 135.21 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130022
CAS-Nummer: 1639-31-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III