5,10,15,20-Tetra(4-pyridinyl)porphyrin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridinyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridinyl)porphyrin
Formel: C₄₀H₂₆N₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009626
CAS-Nummer: 16834-13-2